4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 33 EUR
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₄BF₄N₃O₂
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012005
CAS nummer: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 2923
ADR: "8",III
Order Now
Specification Test Results
Assay Minimum 97