4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 33.9 EUR
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄N₂O
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011897
CAS nummer: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 2923
ADR: "8",III
Order Now
Specification Test Results
Assay Minimum 98