Potassium-tert-butoxide ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
91241.180EA
40.5
EUR
91241.180
91241.290
91241.100
Potassium-tert-butoxide ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium-tert-butoxide
Formule:
C₄H₉KO Smeltpunt: 256…258 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012162 CAS nummer: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 8 (4.2),II |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |