Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
46665.03
46665.06
46665.03EA
130
EUR
46665.03
46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formule:
C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD14155707 CAS nummer: 205319-10-4 |