Recyclingoplossing voor plastic verpakkingen, Zero Waste Box™
Leverancier: TERRACYCLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CS33-L-NL CS33-M-NL CS33-S-NL
129-2553EA 217 EUR
129-2553 129-2556 129-2559
Recyclingoplossing voor plastic verpakkingen, Zero Waste Box™
Dozen Afvaldozen
Een Zero Waste Box™ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet gerecycled worden via lokale gemeentelijke voorzieningen of traditionele recyclingfaciliteiten.
  • Verminder de hoeveelheid afval die u naar de stortplaats of verbranding stuurt
  • Recycle het niet-recyclebare materiaal en verklein uw ecologische voetafdruk
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie kan uw bedrijfsimago een boost geven en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten
Gebruik deze Zero WasteBox™ om alle flexibele plastic verpakkingen, draagtassen en verzendmateriaal te recyclen, inclusief noppenfolie, polystyrene, airbags, krimpfolie, dempende palletvoeringen en hoezen. Alle harde/stijve plastic verpakkingen en plastic containers. Gebruik deze doos om VWR® PureStep EnviroTack™-matlagen te recyclen, inclusief de beschermfolies aan de boven- en onderkant.
Zo werkt het:
• Bestellen - selecteer een Zero Waste Box™ op basis van wat u wilt recyclen.
• Inzamelen - vul uw doos met het toegelaten afval.
• Verzenden - Contacteer ups.com/nl, 020-5040500 of maak gebruik van het vooruitbetaalde UPS verzendlabel op de achterkant van de doos en stuur de volle doos naar TerraCycle® voor recycling. Alle verzendingen zijn CO2-neutraal; dit betekent dat de CO2-uitstoot die tijdens het transport vrijkomt, gecompenseerd wordt.
• Opnieuw bestellen: blijf alles recyclen en bestel een nieuwe Zero Waste Box.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Certificaten: TerraCycle® will not landfill or incinerate any of the waste received.
Opgelet: Stuur geen voedselinhoud en vloeibaar afval in. Plantaardige of biologisch afbreekbare kunststoffen (bijvoorbeeld PLA). Al het niet-plastic afval: papier, metalen, karton, glas. Kunststof kaarten. Gevaarlijk afval (scherp, ontvlambaar, reactief, bijtend, ontvlambaar, giftig, besmettelijk of pathogeen) dat een gevaar vormt voor het milieu of voor mensen. Batterijen, drukbussen, gebroken glas en medisch afval.