Micro laboratoriumbalansen, Cubis® II MCE
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCE6.6S2S00-M MCE10.6S2S00-F MCE6.6S2S00-F MCE3.6P2S00-F MCE10.6S2S00-M MCE3.6P2S00-M
SARBMCE6.6S2S00-MEA 34350 EUR
SARBMCE6.6S2S00-M SARBMCE10.6S2S00-F SARBMCE6.6S2S00-F SARBMCE3.6P2S00-F SARBMCE10.6S2S00-M SARBMCE3.6P2S00-M
Micro laboratoriumbalansen, Cubis® II MCE
Balansen en Weegschalen
Cubis® II MCE microbalansen met essentiële gebruikersinterface bieden een afleesbaarheid van 1 μg en een maximale capaciteit tussen 3,1 en 10,1 g. Wordt gebruikt om het exacte gewicht van zeer kleine monsterhoeveelheden te bepalen.
  • Modulaire premiumbalansen met duizenden hardware- en softwareconfiguraties en aanpasbare software
  • Naadloze connectiviteit
  • Langetermijnflexibiliteit
  • Indienklare gegevens
  • Beheer via gebruikersbeheer
  • Integratie van SOP's
  • Intuïtieve toepassingen
  • Statuscentrummeldingen
Wegen in een gereguleerde omgeving kan complex zijn, met strenge nalevingsrichtlijnen en controles die vereist zijn om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten te leveren die vereist zijn door de farmaceutische industrie. Een van de technologieën die wetenschappers helpt dit nauwkeurigheidsniveau te bereiken, is de Cubis® II-balansserie van Sartorius.
Alle weegmodules van de Cubis® II-balans zijn ontworpen voor intuïtieve bediening, verder ondersteund door intelligente diagnosesystemen. Deze ontwerpelementen garanderen een hogere mate van herhaalbaarheid voor verschillende workflows, terwijl de kans op menselijke fouten tijdens de meting wordt verlaagd. Het biedt moderne gebruikersinterfaces, farmaceutische en GxP-naleving, inclusief gegevensverwerking, gegevensintegriteit en connectiviteit, ergonomische monsterverwerking, eenvoudige procesintegratie en onbeperkte communicatie op het hoogste niveau van nauwkeurigheid en precisie.
Deze MCE-modellen met essentiële gebruikersinterface hebben een zwart-wit touchscreen plus houders voor ergonomische monsterbehandeling en automatische gemotoriseerde nivellering. De balansen zijn voorzien van innovatieve windschermtechnologie, gebarensensor en klimaatbewaking. Met volledige traceerbaarheid helpen de weegschalen om te voldoen aan 21 CFR Part 11 en EU Annex 11.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now