Ultra-micro laboratoriumweegschalen, Cubis® II MCA
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA2.7S2S00-F MCA2.7S2S00-M MCA2.7S2S00F99 MCA2.7S2S00M99
SARBMCA2.7S2S00-FEA 42500 EUR
SARBMCA2.7S2S00-F SARBMCA2.7S2S00-M SARBMCA2.7S2S00F99 SARBMCA2.7S2S00M99
Ultra-micro laboratoriumweegschalen, Cubis® II MCA
Balansen en Weegschalen
Cubis® II MCA ultra-microweegschalen met geavanceerde gebruikersinterface bieden een afleesbaarheid van 0,1 µg en een maximale capaciteit van 2,1 g. Wordt gebruikt om het exacte gewicht van de kleinste monsterhoeveelheden te bepalen.
  • Modulaire premiumbalansen met duizenden hardware- en softwareconfiguraties en aanpasbare software
  • Naadloze connectiviteit
  • Langdurige flexibiliteit
  • Inzendingsklare gegevens
  • Beheer via gebruikersbeheer
  • Integratie van SOP's
  • Intuïtieve toepassingen
  • Statuscentrummeldingen
Wegen in een gereguleerde omgeving kan complex zijn, met strenge nalevingsrichtlijnen en controles die vereist zijn om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten te leveren die vereist zijn door de farmaceutische industrie. Een van de technologieën die wetenschappers helpt om dit nauwkeurigheidsniveau te bereiken, is de Cubis® II-weegschaalserie van modulaire premium laboratoriumweegschalen.
Alle weegmodules van de Cubis® II-balans zijn ontworpen voor intuïtieve bediening, verder ondersteund door intelligente diagnosesystemen. Deze ontwerpelementen garanderen een hogere mate van herhaalbaarheid voor verschillende workflows, terwijl de kans op menselijke fouten tijdens de meting wordt verlaagd. Het biedt moderne gebruikersinterfaces, farmaceutische en GxP-naleving, inclusief gegevensverwerking, gegevensintegriteit en connectiviteit, ergonomische monsterverwerking, eenvoudige procesintegratie en onbeperkte communicatie op het hoogste niveau van nauwkeurigheid en precisie.
Deze MCA-modellen met geavanceerde gebruikersinterface hebben een kleurentouchscreen met hoge resolutie plus houders voor ergonomische monsterverwerking en automatische gemotoriseerde nivellering. De balansen zijn voorzien van innovatieve windschermtechnologie, gebarensensor en klimaatbewaking. Met volledige traceerbaarheid helpen de weegschalen om te voldoen aan 21 CFR Part 11 en EU Annex 11.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Er zijn verschillende optionele softwarepakketten, elk bevat applicaties of functies om de balans te verbeteren en aan te passen aan de workflows van de gebruikers. Het all-inclusive QApps-pakket (aangeduid met QP99) bevat alle vier deze pakketten: Farma; Geavanceerde toepassingen; Hulpprogramma's en connectiviteit.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now