Micro laboratoriumbalansen, Cubis® II MCA
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA10.6S2SF99 MCA10.6S2SM99 MCA10.6S2S00-F MCA6.6S2S00-F MCA3.6P2S00-F MCA10.6S2S00-M MCA6.6S2S00-M MCA3.6P2S00-M MCA6.6S2S00F99 MCA3.6P2S00F99 MCA6.6S2S00M99 MCA3.6P2S00M99 MCA66S2S00MQP1
SARBMCA10.6S2SF99EA 43240 EUR
SARBMCA10.6S2SF99 SARBMCA10.6S2SM99 SARBMCA10.6S2S00-F SARBMCA6.6S2S00-F SARBMCA3.6P2S00-F SARBMCA10.6S2S00-M SARBMCA6.6S2S00-M SARBMCA3.6P2S00-M SARBMCA6.6S2S00F99 SARBMCA3.6P2S00F99 SARBMCA6.6S2S00M99 SARBMCA3.6P2S00M99 611-5263
Micro laboratoriumbalansen, Cubis® II MCA
Balansen en Weegschalen
Cubis® II MCA microbalansen met geavanceerde gebruikersinterface bieden een afleesbaarheid van 1 μg en een maximale capaciteit tussen 3,1 en 10,1 g. Wordt gebruikt om het exacte gewicht van zeer kleine monsterhoeveelheden te bepalen.
  • Modulaire premiumbalansen met duizenden hardware- en softwareconfiguraties en aanpasbare software
  • Naadloze connectiviteit
  • Langdurige flexibiliteit
  • Inzendingsklare gegevens
  • Beheer via gebruikersbeheer
  • Integratie van SOP's
  • Intuïtieve toepassingen
  • Statuscentrummeldingen
Wegen in een gereguleerde omgeving kan complex zijn,More Product Information