Semi-micro laboratoriumweegschalen, Cubis® II MCA
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA125P2S00-A MCA225P2S00U99 MCA125S2S00U99 MCA125P2S00U99 MCA225S2S00A99 MCA225P2S00A99 MCA125S2S00A99 MCA125P2S00A99 MCA225S2S00I99 MCA225P2S00I99 MCA125S2S00I99 MCA125P2S00I99 MCA225S2S00-U MCA225P2S00-U MCA125S2S00-U MCA125P2S00-U MCA225S2S00-A MCA225P2S00-A MCA125S2S00-A MCA225S2S00-I MCA225P2S00-I MCA125S2S00-I MCA125P2S00-I MCA225S2S00U99
SARBMCA125P2S00-AEA 16010 EUR
SARBMCA125P2S00-A SARBMCA225P2S00U99 SARBMCA125S2S00U99 SARBMCA125P2S00U99 SARBMCA225S2S00A99 SARBMCA225P2S00A99 SARBMCA125S2S00A99 SARBMCA125P2S00A99 SARBMCA225S2S00I99 SARBMCA225P2S00I99 SARBMCA125S2S00I99 SARBMCA125P2S00I99 SARBMCA225S2S00-U SARBMCA225P2S00-U SARBMCA125S2S00-U SARBMCA125P2S00-U SARBMCA225S2S00-A SARBMCA225P2S00-A SARBMCA125S2S00-A SARBMCA225S2S00-I SARBMCA225P2S00-I SARBMCA125S2S00-I SARBMCA125P2S00-I SARBMCA225S2S00U99
Semi-micro laboratoriumweegschalen, Cubis® II MCA
Balansen en Weegschalen
Cubis® II MCA semi-microbalansen met geavanceerde gebruikersinterface bieden een afleesbaarheid van 10 µg en een maximaal weegvermogen tot 220 g. Wordt gebruikt voor het wegen van kleine monsterhoeveelheden tot het µg-bereik.
  • Modulaire premiumbalansen met duizenden hardware- en softwareconfiguraties en aanpasbare software
  • Naadloze connectiviteit
  • Langetermijnflexibiliteit
  • Indienklare gegevens
  • Beheer via gebruikersbeheer
  • Integratie van SOP's
  • Intuïtieve toepassingen
  • Statuscentrummeldingen
Wegen in een gereguleerde omgeving kan complex zijn, met strenge nalevingsrichtlijnen en controles die vereist zijn om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten te leveren die vereist zijn door de farmaceutische industrie. Een van de technologieën die wetenschappers helpt dit nauwkeurigheidsniveau te bereiken, is de Cubis® II-balansserie van Sartorius.
Alle weegmodules van de Cubis® II-balans zijn ontworpen voor intuïtieve bediening, verder ondersteund door intelligente diagnosesystemen. Deze ontwerpelementen garanderen een hogere mate van herhaalbaarheid voor verschillende workflows, terwijl de kans op menselijke fouten tijdens de meting wordt verlaagd. Het biedt moderne gebruikersinterfaces, farmaceutische en GxP-naleving, inclusief gegevensverwerking, gegevensintegriteit en connectiviteit, ergonomische monsterverwerking, eenvoudige procesintegratie en onbeperkte communicatie op het hoogste niveau van nauwkeurigheid en precisie.
Deze MCA-modellen met geavanceerde gebruikersinterface hebben een kleurentouchscreen met hoge resolutie plus houders voor ergonomische monsterverwerking en automatische gemotoriseerde nivellering. De balansen zijn voorzien van innovatieve windschermtechnologie, gebarensensor en klimaatbewaking. Met volledige traceerbaarheid helpen de weegschalen om te voldoen aan 21 CFR Part 11 en EU Annex 11.
Keuze van windscherm aangegeven met modelnaamsuffix: Handmatige glazen deuren met groot windscherm (U); gemotoriseerd windscherm (A) of gemotoriseerd met ingebouwde de-ionisator (I) voor effectieve verwijdering van statische ladingen.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Er zijn verschillende optionele softwarepakketten, elk bevat applicaties of functies om de balans te verbeteren en aan te passen aan de workflows van de gebruikers. Het all-inclusive QApps-pakket (aangeduid met QP99) bevat alle vier deze pakketten: Farma; Geavanceerde toepassingen; Hulpprogramma's en connectiviteit.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now