Handmatige dispenser en applicator, Scotch-Weld™ EPX™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Scotch-Weld™
MMMAEPX400HEA 868 EUR
MMMAEPX400H
Handmatige dispenser en applicator, Scotch-Weld™ EPX™
Kleefstoffen
Handmatige applicator voor het doseren van EPX-lijm in kokers van 38 en 50 ml, geleverd met twee plunjers voor 1:1/2:1 en 10:1 lijm.
  • Geeft tweecomponenten 3M™ Scotch-Weld™ structurele lijm af
  • Biedt gemak om mee te nemen naar het werk zonder dat er luchtslangen of elektrische snoeren nodig zijn
  • Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen
  • Minimaliseert afval en rommel die gepaard gaat met handmatig mengen
  • Verminder plastic afval
Doseer 3M™ Scotch-Weld™ lijm in duo-pack cartridges met de 3M™ Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator. Onze applicator mengt tweecomponentenlijm en brengt deze aan. Het wordt vaak gebruikt in industriële, metaalbewerkings- en transporttoepassingen.
Te gebruiken met zowel 1:1 als 2:1 patronen van 200 ml.