Digitale USB-camera's, Moticam® A
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100600101412 1100600101192 1100600101302 1100600101443 1100600101463
630-3471EA 222 EUR
630-3471 630-3469 630-3470 630-3472 630-3473
Digitale USB-camera's, Moticam® A
Camera's
Starterlijn sCMOS USB-camera Moticam® A voor microscopie. Alles-in-één oplossing.
  • Verschillende resoluties om aan alle behoeften en budgetten te voldoen
  • Onmiddellijk compatibel met monoculaire en binoculaire microscopen dankzij de alles-in-één oplossing, inclusief 2 oculairadapters
  • Macrobuis voor foto's in macro
  • MotiConnect Easy - flexibele - downloadbare software, eenvoudig te gebruiken met een intuïtieve interface
  • Driver UVC 'Universal Video Controller' zelf te installeren, verbindt en installeert zichzelf
  • Automatische witbalans
  • FPS tot 30 fps op volledige resolutie
  • 2 jaar garantie
Compatibel met alle trinoculaire microscopen via C-mount adapter, en de meeste verrekijkers (inclusief oculairadapter met een diameter van 30 en 38 mm). Software MotiConnect inbegrepen.
Certificaten: EMC-richtlijn 2014/30/EU.
Informatie over toebehoren: CS-ringadapter, focusseerbare lens, 30 mm en 38 mm oculairadapters, USB 2,0-kabel, Motic 4-punts kalibratieschuif, macrobuis, kalibratiekaart.
Bestelinformatie: Om een Moticam® op een trinoculaire microscoop te monteren, moet u afzonderlijk een C-mount adapter aanschaffen. Deze moet van hetzelfde merk zijn als uw microscoop, compatibel zijn met uw microscoopmodel en passen bij de grootte van de chip van uw Moticam.
Verpakking: 1 doos van 30×29×27 = 1,2 kg bruto.