Epoxylijm DP110 doorschijnend, Scotch-Weld™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
110T.400
MMMA110T.400EA 179 EUR
MMMA110T.400
Epoxylijm DP110 doorschijnend, Scotch-Weld™
Kleefstoffen
Epoxylijm 110 Scotch-Weld™ 3M™ is een snel uithardende, flexibele tweecomponenten epoxylijm voor algemeen gebruik.
  • Zeer flexibele lijmformule zorgt voor een sterke, permanente hechting, zelfs bij trillingen en schokken
  • Biedt een hoge afschuifkracht (172.369 bar) en afpelsterkte op metalen en veel kunststoffen
  • Zorgt voor enige differentiële thermische uitzetting tussen substraten
  • Biedt verwerkingssterkte in ongeveer 20 minuten en is volledig uitgehard in 48 uur bij kamertemperatuur
  • Flexibel na uitharding, waardoor het een goede keuze is voor het verlijmen van meerdere materialen
  • Openingsuren: 8 tot 13 minuten bij 22 °C (72 °F)
  • Bewaar temperatuur: 22°C
Sterke en flexibele hechtingen 3M™ Scotch Weld™ epoxylijm 110 is een veelzijdige, 1:1 mengverhouding, tweecomponenten epoxylijm die is ontworpen om snel uit te harden en een flexibele hechting te bieden. Het werkt op verschillende ondergronden, waaronder metalen, keramiek en glas, hout en veel kunststoffen. Doseert met minimaal druppelen, stromend en voor gecontroleerde, nauwkeurige dosering. Deze lijm heeft een hoge afschuifsterkte en goede afpelprestaties die, in combinatie met een goede flexibiliteit, hem ideaal maken voor toepassingen met ongelijksoortige oppervlakken, waaronder die in de transport-, speciale voertuig-, elektrische, algemene industriële, sportartikelen-, bouw- en consumptiegoederenindustrie.
Aanbevolen toepassingen: Hechten en samenvoegen, lijmen en bevestigen, assembleren en afdichten, inkapselen en inpotten, hardt snel uit om vertragingen te minimaliseren.
Deze lijm heeft een mengverhouding van 1:1 en een verwerkingstijd van 10 minuten; dus er is enige mogelijkheid voor herpositionering en aanpassing voor pasvorm voorafgaand aan het instellen. Dit product is verkrijgbaar in bulk of kleinere duo pak cartridges.
Wat zijn epoxylijmen? Epoxylijmen maken deel uit van de lijmklasse die structurele lijmen wordt genoemd, waaronder ook polyurethaan, acryl, cyanoacrylaat en andere vallen. Epoxy's beginnen als reactieve vloeibare polymeren die bij het mengen een chemische reactie ondergaan en uitharden tot een vast materiaal. Zodra de twee delen in hun gespecificeerde verhouding zijn gemengd, beginnen ze met het uithardingsproces en bieden ze een beperkte werktijd waarin de lijm kan worden aangebracht en de twee oppervlakken naar behoefte kunnen worden gepositioneerd. Afhankelijk van de specifieke formulering kan deze klasse structurele lijmen een betere hitte- en chemische weerstand bieden dan andere gebruikelijke lijmen. Epoxylijmen worden veel gebruikt in een verscheidenheid aan industriële toepassingen in.