VWR®, Reageerbuisjes met Rand
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
212-0759EA 29.8 EUR
212-0759 212-0758 212-0757 212-0756 212-0755 212-0754 212-0765 212-0764 212-0753 212-0763 212-0762 212-0761 212-0760
VWR®, Reageerbuisjes met Rand
Buisjes Reageerbuisjes
Reageerbuisjes van borosilicaatglas 5.1, neutraal glas.
  • Dunne muren
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Relatief bestand tegen snelle temperatuurveranderingen en lokale verwarming
Het economische alternatief voor een breed scala aan toepassingen.
Certificaten: DIN 12395