SMS-verpakkingen voor sequentiële sterilisatie, blauw, super duty, 88 gsm
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KCRP-600-01.5 KCRP-600-0202 KCRP-600-0303 KCRP-600-0404 KCRP-600-0606 KCRP-600-0808 KCRP-600-0909 KCRP-600-0912 KCRP-600-1212 KCRP-600-1515 KCRP-600-1818 KCRP-600-1822 KCRP-600-2020 KCRP-600-2424 KCRP-600-3030 KCRP-600-3636 KCRP-600-4040 KCRP-600-4545 KCRP-600-4548 KCRP-600-4848 KCRP-600-5454 KCRP-600-5472 KCRP-600-6060 KCRP-600-6080
129-3775EA 709 EUR
129-3775 129-3776 129-3777 129-3778 129-3779 129-3780 129-3781 129-3782 129-3783 129-3784 129-3785 129-3786 129-3787 129-3788 129-3789 129-3790 129-3791 129-3792 129-3793 129-3794 129-3795 129-3796 129-3797 129-3798
SMS-verpakkingen voor sequentiële sterilisatie, blauw, super duty, 88 gsm
Sterilisatieverpakkingen
Ideaal voor farmaceutische en biotechproductietoepassingen.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecertificeerde ISO 8-cleanroom
  • Schoon - geen cellulose
  • Sterk, scheur- en scheurbestendig 88 gsm SMS-materiaal
  • Een uitgebreid assortiment beschikbare maten betekent minder snijden
  • De hydrofobe barrière laat sterilisatiegassen toe, maar voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en microben
  • Subverpakt in verzegelde gelabelde polyzakken met partijnummer en productiedatum voor volledige traceerbaarheid
Voor gebruik in stoom-, ethyleenoxide- en waterstofperoxidesterilisatieprocessen.
Certificaten: Conformiteitscertificaten die met zendingen worden verzonden.
Verpakking: De SMS-wraps zijn verpakt in verzegelde, geëtiketteerde polyzakken met lotnummer en vervaldatum voor traceerbaarheid.