Dubbel gecoate urethaanschuimtapes, 4026
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40261933 40261233 40262533 40263833
MMMA40261933EA 80.1 EUR
MMMA40261933 MMMA40261233 MMMA40262533 MMMA40263833
Dubbel gecoate urethaanschuimtapes, 4026
Tape
3M™ 4026 dubbel gecoate urethaanschuimtape is een dubbelzijdige urethaanschuimtape die zorgt voor een sterke en betrouwbare hechting op verschillende oppervlakken met een hoge schuifsterkte. Het is ontworpen om openingen op te vullen en spanning gelijkmatig over het verlijmde gebied te verdelen.
  • Duurzaam schuim is ideaal voor binnenmontage, verlijming en bevestigingstoepassingen
  • Flexibele drager van urethaanschuim met open cellen dempt en voorkomt trillingen
  • Zorgt voor goede isolerende eigenschappen
  • Sterk afschuifbare lijm op metalen en kunststoffen met hoge temperatuurbestendigheid
  • Ontworpen voor gebruik binnenshuis
  • Geschikt voor zacht PVC
  • Treksterkte: 1240 kg
  • 100% rek bij breuk
Dubbelzijdige tape van urethaanschuim ontworpen voor toepassingen zoals het monteren van bewegwijzering binnenshuis, spiegels en naamplaatjes, samen met zeepdispensers en luchtverfrissers.