Veiligheidshelm, SecureFit™ X5000-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X5001V-CE X5005V-CE
MMMAX5001V-CEEA 160 EUR
MMMAX5001V-CE MMMAX5005V-CE
Veiligheidshelm, SecureFit™ X5000-serie
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
De 3M™ SecureFit™ veiligheidshelm, X5000-serie, biedt veilige, comfortabele en verstelbare hoofdbescherming voor werknemers in uiteenlopende situaties. De helmen hebben zes verschillende instellingen om posities aan te passen en 4-punts kinband-kiezersystemen om te schakelen tussen EN 397 (industriële veiligheidshelmen) of EN 12492 (helmen voor bergbeklimmers) certificeringsnormen. Veiligheidshelmen uit de X5000-serie zijn geventileerd, randloos en hebben 3M™ UVicator™-sensoren die de niveaus van blootstelling aan schadelijk ultraviolet (UV) licht aangeven. Het eenvoudig instelbare 6-puntsMore Product Information