Smeltlijm 3764, 3M™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3764TCQ
MMMA3764TCQEA 303 EUR
MMMA3764TCQ
Smeltlijm 3764, 3M™
Kleefstoffen
De 3M™ Hotmelt lijm 3764 is een heldere, 100% vaste stof thermoplastische lijm die zich kan hechten aan vele kunststoffen, waaronder polyolefine. Deze smeltlijm is geformuleerd om flexibel te zijn bij lage temperaturen en is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren voor een breed scala aan toepassingen en industrieën.
  • 100% vaste thermoplastische lijm maakt aanpassing in de loop van de tijd mogelijk om aan verschillende projecteisen te voldoen
  • Geformuleerd om flexibel te zijn bij lage temperaturen om modificatie en positionering tijdens het aanbrengen te vergemakkelijken
  • Schokbestendig ontwerp zorgt voor duurzaamheid op lange termijn
  • Biedt betrouwbaarheid door goede afschuif- en afpelsterkte
  • Compatibele lijm die op veel materialen kan hechten
  • Hittebestendig: 60 °C
3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is ontwikkeld om een goede afschuif- en afpelsterkte te bieden. Bovendien is het flexibel voor aanpassingen en positionering om aan verschillende projecteisen te voldoen. De smeltlijm 3764 biedt een uitstekende slagvastheid en levert langdurige duurzaamheid en veerkracht voor een langdurige hechting. De 3M™ Scotch-Weld 3764 is ontworpen als een heldere, smeltlijm die zeer compatibel is en in staat is om vele materialen te hechten, waaronder acryl, keramiek, schuim, glas, polycarbonaat, polyethyleen, polypropyleen en polyvinylchloride (PVC) materialen.
Aanbevolen toepassingen 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 kan in meerdere industrieën worden gebruikt, waaronder de auto-industrie, transport, lucht- en ruimtevaart, stoffering, leger, ramen, audio, constructie en elektronica. Dit product kan in verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals: Dit product kan in verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals: Montage; Vastmaken; Beveiligen; Repareren; Oppotten; Paneelverlijming; Overstag gaan met draad; Bundelen; Afdichting; Inkapselen; Versteviging; Schuimverlijming; Lijmen en verpakken.
Hotmelts zijn 100% vaste thermoplastische harsen. Deze lijmen zijn ontworpen om na het verlijmen opnieuw te smelten als ze worden blootgesteld aan een voldoende hoge temperatuur. Het voordeel van smeltlijmen is dat ze, in tegenstelling tot mechanische bevestigingsmiddelen en afdichtingstapes, vrijwel onzichtbaar zijn tussen oppervlakken. De smeltlijmen worden bij verhitting vloeibaar, vullen snel gaten en bevochtigen het hechtoppervlak. Wanneer ze op een oppervlak worden aangebracht, koelen ze af, harden ze uit en bereiken ze hun hechtsterkte binnen enkele seconden. Dankzij hun korte levensduur kunt u assemblages direct na het aanbrengen verplaatsen, waardoor klemmen, opspanning of extra droogtijd en energie niet meer nodig zijn.
3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is ontwikkeld om te voldoen aan uiteenlopende behoeften in een breed scala van industrieën en biedt een flexibele, maar duurzame hechting. De compatibele smeltlijmen tonen de toewijding om u een sterke en betrouwbare oplossing te bieden, klaar om aan uw projectvereisten te voldoen.