Warmtebeeldcamera, testo 872s
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TEST0560.8725EA 3219 EUR
TEST0560.8725
Warmtebeeldcamera, testo 872s
Camera's
De testo 872s warmtebeeldcamera is bij uitstek geschikt voor professionele industriële en gebouwthermografie en zorgt er tegelijkertijd voor dat u snel en eenvoudig kunt werken. Het is veelzijdig inzetbaar, bijvoorbeeld bij industrieel en mechanisch onderhoud of voor het opsporen van structurele defecten. Genereert foutloze en objectief vergelijkbare infraroodbeelden met behulp van de handige functies. De IFOV-waarschuwing, testo ɛ-Assist en testo ScaleAssist mean kunnen meetfouten vermijden en niet alleen moeiteloos een optimale instelling van emissiviteit (ɛ) en gereflecteerde temperatuur (RTC) voor gebouwthermografie bereiken, maar ook van de warmtebeeldschaal. Dit geeft de best mogelijke ondersteuning voor uw werk in de professionele industriële en bouwthermografie. Maak snel, betrouwbaar en slim warmtebeelden met de hoogste beeldkwaliteit, zeer goede thermische gevoeligheid en innovatieve functies. Dankzij de meegeleverde koffer kan de warmtebeeldcamera gemakkelijk worden vervoerd
  • Hoogste beeldkwaliteit: 76800 temperatuurmeetpunten voor nauwkeurige thermografie. Infraroodresolutie van 320×240 pixels, uitbreidbaar tot 640×480 pixels via geïntegreerde SuperResolution Technologie
  • Geometrische resolutie (IFOV): 2,3 mrad, SuperResolutie (IFOV): 1,3 mrad
  • Visualiseer temperatuurverschillen vanaf 0,05 °C (thermische gevoeligheid)
  • Draadloze communicatie dankzij Bluetooth, hierdoor kunt u ook de meetwaarden van de compatibele stroomtang testo 770-3 en thermohygrometer testo 605i draadloos integreren
  • Ingebouwde digitale camera genereert een reëel beeld parallel aan het thermische beeld
  • Geïntegreerde lasermarker kan ook nauwkeurig worden gevisualiseerd als meetpunt in het warmtebeeld
  • Kritische temperatuuromstandigheden worden direct weergegeven via automatische hot-cold spot-herkenning
  • Pro-software voor beeldevaluatie op de pc
  • Communicatie met de testo Thermography App draadloze module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • 2G Trillingen en displayverlichting van helder/normaal/donker
De warmtebeeldcamera testo 872s garandeert draadloze communicatie met mobiele eindapparaten via WLAN. De testo Thermography App voor iOS en Android biedt u de mogelijkheid om ter plaatse rapporten te schrijven en te verzenden, deze online op te slaan en uw smartphone of tablet als tweede display of voor afstandsbediening te gebruiken. testo Thermography App om mobiele eindapparaten te gebruiken als tweede display en voor afstandsbediening of om rapporten te schrijven en te verzenden en deze online op te slaan.
In combinatie met de compatibele stroomtang 770-3 en de testo 605i thermohygrometer levert dit nog informatievere warmtebeelden op. Beide zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Bestel ze gewoon meteen mee met uw testo 872s. De warmtebeeldcamera integreert de meetresultaten van deze meetinstrumenten draadloos via Bluetooth. De extra uitgangs-, stroom- en spanningswaarden van de testo 770-3 stroomtang maken een betere interpretatie van gemeten temperaturen mogelijk. Meet de luchttemperatuur en luchtvochtigheid met het testo 605i vochtmeetinstrument en detecteer eenvoudig locaties waar schimmelvorming kan optreden met behulp van het speciale vochtigheidspalet in de warmtebeeldcamera via het stoplichtprincipe.
Detecteer locaties waar het risico bestaat op schimmelvorming, lokaliseer koudebruggen, ontdek structurele defecten of identificeer oververhitte verbindingen. De warmtebeeldcamera testo 872s is ideaal voor toepassingen bij dagelijkse onderhouds- en installatiewerkzaamheden in handel en industrie. Snel, eenvoudig en betrouwbaar voor onderhoud en detectie van defecten.
De testo ScaleAssist zorgt automatisch voor een optimale instelling van de warmtebeeldschaal, waardoor u objectief vergelijkbare en foutloze warmtebeelden genereert, bijvoorbeeld van het thermische isolatiegedrag van gebouwen. Keuze om thermische beelden op te slaan als JPEG's.
Dankzij de IFOV-waarschuwing wordt de afstand tot het meetobject/de grootte van het meetpunt bepaald en wordt het meetpunt op het warmtebeeld weergegeven. Zo voorkom je meetfouten omdat de camera precies laat zien wat je kunt meten.
Certificaten: Voldoet aan RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU. Beschermingsklasse behuizing IP 54.
Bestelinformatie: Thermohygrometer testo 605i via Bluetooth en stroomtang testo 770-3 via Bluetooth voor automatische meetwaarde-overdracht moeten apart besteld worden
Leveringsinformatie: warmtebeeldcamera testo 872s met radiomodule voor Bluetooth/WLAN, USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software IRSoft (gratis download), 3× testo ε-Markers, inbedrijfstellingshandleiding, korte handleiding, kalibratieprotocol en koffer.