Hoogwaardige afdichtingstapes voor dozen, Scotch® 3739
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3739B509 3739T256 3739T509N
MMMA3739B509EA 414 EUR
MMMA3739B509 MMMA3739T256 MMMA3739T509N
Hoogwaardige afdichtingstapes voor dozen, Scotch® 3739
Tape
Scotch® 3739 is een duurzame afdichtingstape voor dozen met een sterke achterkant van polypropyleenfilm en smeltlijm van synthetisch rubberhars.
  • Zware gewichten van waardevolle goederen opnieuw verzegelen en verpakken
  • Gebruik voor enkelbandsluiting van kartonnen dozen
Dit product presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen.