2-Propanol ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
9827.1000EA
95.1
EUR
9827.1000
9827.2500
2-Propanol ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanol
Formule:
(CH₃)₂CHOH Kookpunt: 82 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –89 °C Dichtheid: 0,786 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011674 CAS nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II Bereik: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |