VWR®, constante klimaatkamers met Peltier-technologie, CPR Premium-serie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-1687EA 11520 EUR
390-1687 390-1688
VWR®, constante klimaatkamers met Peltier-technologie, CPR Premium-serie
Testkamers Klimaatkasten
De VWR® Constant-klimaatkamers met Peltier-technologie beschikken over uitstekende variatie- en fluctuatiewaarden voor temperatuur en vochtigheid. Ze zijn energiezuinig en milieuvriendelijk, hebben een laag geluidsniveau en werken vrijwel trillingsvrij omdat er geen compressor is geïnstalleerd. Deze modellen, met geforceerde luchtconvectie, bieden een temperatuurbereik tussen 0 en +70 °C (max. 20 °C onder omgevingstemperatuur) en zijn voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4301) binnenkamer en roestvrijstalen behuizing, massieve buitendeur en intern glas deur. De PREMIUM-modellen hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software en een USB-poort met flashdrive voor het downloaden van gegevens naar een USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op een Ethernet- of Wi-Fi-netwerk voor bediening op afstand vanaf elke computer, en gebruikers kunnen via e-mail meldingen ontvangen over selecteerbare parameters.
  • Maximale energie-efficiëntie vergeleken met klimaatkamers met compressor
  • Multifunctionele microprocessorcontroller met 7" kleurenaanraakscherm, geeft tijdens het gebruik een overzicht van de ingestelde en huidige parameters
  • Toegangscontrole via wachtwoordaanmelding en beheerdersfunctie voor het beheren van vijf gebruikersaccounts
  • 40 gebruikersprogrammageheugen, snelle en eenvoudige wijziging van parameters tijdens een lopend programma
  • Temperatuur-/tijdprofiel met meerdere segmenten (tot 100) met instelbare hellingen
  • Timer van 1 minuut tot 366 dagen of continu gebruik
  • Instelbare veiligheidsthermostaat voor over- en ondertemperatuur Klasse 3.3 (DIN 12880) beschermt monsters en de incubator
De CPR Premium Peltier-gekoelde klimaatkamers zijn speciaal ontworpen voor stabiliteitsstudies volgens de ICH-richtlijnen (Q1A) en stabiliteitstesten voor cosmetica en voeding. Het grote werkbereik is ook ideaal voor het testen van werkmaterialen en milieutests in de industrie.
Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,1°C
Nauwkeurigheid vochtigheidsinstelling: 0,1% RH
Alle modellen zijn uitgerust met een toegangspoort van 30 mm aan de linkerkant, deurslot en externe watertank (6 liter).
Tot de veiligheidsvoorzieningen behoren hoorbare en zichtbare temperatuuralarmen, een stroomuitvalcontrolesysteem, een opendeuralarm, een temperatuursensorstoringsalarm en een automatische diagnostische functie.
Eenheden zijn voorzien van Premium Control Software die GLP-naleving ondersteunt met instellingen voor wachtwoordbeveiliging, gebeurtenissenregistratie en een intern geheugen waarin tot 10.000 gegevensrecords voor elke gebruiker kunnen worden opgeslagen (maximaal 12 maanden bewaard). Gebruikers kunnen de waarden in tabelvorm of grafische vorm op het display of op een pc zien.
Informatie over toebehoren: De standaardplanken voor CPR 240 hebben een maximale werklast van 25 kg per plank. Het model CPR 750 wordt geleverd met versterkte roestvrijstalen planken (optioneel voor CPR 240) en heeft een maximale werklast van 100 kg per plank. Houd rekening met de maximale kamercapaciteit zoals weergegeven in de specificatie.
Leveringsinformatie: Modellen worden geleverd met drie RVS draadroosters, sleutels van het slot (2 stuks), twee slangen (350 en 1350 mm voor CPR 240 en 350 en 1650 mm voor CPR 750) om de watertank aan te sluiten, testcertificaat van de fabrikant op 25° C en 60% RH, Ethernet-kabel, meertalige handleiding en Premium Control Software (kan worden gedownload van intern geheugen naar USB-stick).
Opgelet: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.