Dimethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 26.5 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Dimethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Formule: C₆H₁₀O₄
Kookpunt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18…19 °C
Dichtheid: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008466
CAS nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038