VWR®, pasteurpipetten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-7173EA 85.9 EUR
612-7173 612-7174
VWR®, pasteurpipetten
Pipetten Pasteur-/transferpipetten
Wegwerppasteurpipetten gemaakt van AR®-glas.
  • Niet-steriel
  • Geautomatiseerd productieproces zorgt voor totale productie-uniformiteit
  • Taps toelopende bovenste opening voor het aansluiten van wattenbolletjes
Binnendiameter straal: ~1 mm, lichaamslengte: 90 mm, lichaamsdiameter: 7 mm.
Certificaten: Geproduceerd volgens ISO 7712.