VWR®, XL-pipettips met verlengde lengte, 200 µl
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-7088EA 31 EUR
613-7088 732-3908
VWR®, XL-pipettips met verlengde lengte, 200 µl
Pipettips
Bereik eenvoudig de onderkant van buizen van 12 x 75 mm zonder de neuskegel van de pipet te vervuilen.
  • Uitgebreide lengte (91 mm)
  • Universele pasvorm voor compatibiliteit met de meeste grote merken pipetten
  • Harstechnologie met lage retentie creëert een oppervlak met weinig binding voor maximaal monsterherstel
  • Schaalverdelingen op 10, 50, 100, 150 en 200 μl
  • Formaat met 96 tips in een scharnierend, afsluitbaar rek waarin gemakkelijk meerkanaalspipetten kunnen worden geplaatst
De filterplaatsing is geoptimaliseerd voor pipetten van 20, 50, 100 en 200 μl; Niet-gefilterde tips zijn ook compatibel met pipetten van 300 μl, waardoor het niet meer nodig is om meerdere tips op voorraad te houden.
Certificaten: Gecertificeerd vrij van detecteerbare RNase-, DNase-, DNA-, PCR-remmers en getest pyrogeenvrij. Steriel product is gecertificeerd pyrogeenvrij.