ULT-diepvrieskisten, TDE-serie, –86 °C
Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
REVCTDEC06386FVEA 11900 EUR
REVCTDEC06386FV REVCTDEC25286FV REVCTDEC39686FV
ULT-diepvrieskisten, TDE-serie, –86 °C
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Thermo Scientific™ TDE-serie diepvrieskisten met ultralage temperaturen zetten de norm voor prestaties en betrouwbare monsteropslag in situaties van zwaar gebruik. Een duurzame oplossing met ultieme monsterveiligheid en operationele besparingen voor elk laboratorium.
  • Verbeterde prestatie
  • Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid
  • Aangedreven door H-drive, bespaar tot 25% op het energieverbruik en de warmteafvoer vergeleken met conventionele vriezers met ultralaag koelmiddel
  • Drie formaten (85, 360 en 566 L) voor uiteenlopende opslagbehoeften
  • F-gas-compatibel met natuurlijke koelmiddelen en niet-HFC-polyurethaanschuim met een GWP van nul
  • 5 jaar garantie
De TDE chest ULT's bieden verbeterd klantgemak met een ergonomisch ontworpen handgreep, een gemakkelijk afleesbaar display met hoog contrast en handige extra werkruimte. Ze zijn compatibel met de meeste stellingsystemen, waaronder een volledig assortiment Thermo Scientific™-rekken voor dozen, microplaten, Thermo Scientific™ Matrix™ en Nunc CryoBank™-buizen.
Hersteltijd van 1 min. deuropening: 2 min
Bestelinformatie: Toebehoren moeten afzonderlijk besteld worden.