VWR®, Inzetstukken voor Cryo-Coderdoppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRI210-000031EA 23.2 EUR
VWRI210-000031 VWRI210-000032 VWRI210-000033 VWRI210-000034 VWRI210-000035 VWRI210-000036 VWRI210-000037 VWRI210-000038 VWRI210-000039 VWRI210-000040 VWRI210-000041 VWRI210-000042
VWR®, Inzetstukken voor Cryo-Coderdoppen
GLB-inzetstukken
Het product kan worden gebruikt als codering/identificatie van de monstertypen die erin zijn opgeslagen.
Cryocoder/dop-inzetstukken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuropties: Violet, wit, blauw, oranje, lila, rood, bruin, geel, groen, grijs, roze, geassorteerd (vijf kleuren).