Spark-free Performance laboratory freezers with ATEX certificate, SFFfg
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SFFFG4001 SFFFG5501 SFFFG4001_740 SFFFG5501_740
LIEBSFFFG4001EA 2595 EUR
LIEBSFFFG4001 LIEBSFFFG5501 471-1343 LIEBSFFFG5501_740
Spark-free Performance laboratory freezers with ATEX certificate, SFFfg
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Vriezers met een vonkvrij interieur speciaal voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen in laboratoria en in de chemische industrie.
  • Alarmrelais, alarmtestfunctie en aangepaste alarminstellingen mogelijk
  • Alarm bij stroomuitval wanneer de netstroom terugkeert
  • Min./max. temperatuurlogboek, zelfsluitende deur bij <90° en mechanisch slot voorzien
  • Optioneel LAN/WiFi, Lokale API (optioneel via SmartModule)
  • SmartModule kan achteraf worden ingebouwd
  • Antimicrobieel handvat met openingsmechanisme
  • Superefficiënt energieverbruik
De kunststofMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model SFFfg 4001 SFFfg 5501 SFFfg 4001_740 SFFfg 5501_740
Environmentally Preferable
Refrigerant R 290 R 290 R 290 R 290
Display Monochrome display, touch buttons Monochrome display, touch buttons
Defrost manual manual
Alarm Visual and audible Visual and audible
Elektrisch 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A
Shelves/drawers 5 glass shelves, 6 transparent freezer drawers 4 glass shelves, 8 transparent freezer drawers, 0 baskets
Door type steel steel
Door lock Mechanical Mechanical
Weight 88 (gross)/76 (net) kg 106 (gross)/95 (net) kg