Performance en Perfection laboratoriumvriezers met kunststof binnenvoering, SFFsg en SFFvh
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SFFSG4001 SFFSG5501 SFFSG4001_740 SFFSG5501_740 SFFVH4001
LIEBSFFSG4001EA 2595 EUR
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFSG5501 LIEBSFFSG4001_740 LIEBSFFSG5501_740 471-1341
Performance en Perfection laboratoriumvriezers met kunststof binnenvoering, SFFsg en SFFvh
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Performance-serie zonder verlichting en Perfection-serie met LED-frontverlichting zorgen voor een optimale verlichting van de lades, ook in donkere omgevingen, voor het perfecte overzicht, de gewenste inhoud direct bij de hand, de deur kan snel weer gesloten worden en de binnentemperatuur blijft behouden stal. Voor een laag verbruik en lagere energiekosten.
  • Alarmrelais, alarmtestfunctie en aangepaste alarminstellingen mogelijk
  • Zelfsluitende deur bij <90° en mechanisch slot voorzien
  • Antimicrobieel handvat met openingsmechanisme
  • Performance-serie met