Cleanroomhandschoenen, polyisopreen, steriel, Biogel® PI Micro Tech
Leverancier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4448555 4448560 4448565 4448570 4448575 4448580 4448585 4448590
112-6378EA 582 EUR
112-6378 112-6379 112-6380 112-6381 112-6382 112-6383 112-6384 112-6385
Cleanroomhandschoenen, polyisopreen, steriel, Biogel® PI Micro Tech
Handschoenen
Deze steriele cleanroomhandschoenen met gerolde antislipmanchetten en gebogen vingers zijn geschikt voor gebruik in aseptische en klasse 100 (ISO 5)/EU GMP klasse A-omgevingen.
  • Kan worden gedragen in combinatie met de Biogel® PI Micro Tech Indicator® onderhandschoen om een ​​Breach Indication System te vormen
  • Overtreft de industrienorm voor breukkracht, treksterkte en rek
  • Getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemiddelen
  • Synthetisch polyisopreen
  • Elke handschoen (100%) is getest op luchtinflatie op gaten die doorgaans niet worden gedetecteerd bij