Cleanroomhandschoenen, polyisopreen, steriel, Biogel® PI Micro Tech Indicator® onderhandschoen
Leverancier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4448955 4448960 4448965 4448970 4448975 4448980 4448985 4448990
112-6345EA 582 EUR
112-6345 112-6322 112-6323 112-6324 112-6325 112-6326 112-6327 112-6328
Cleanroomhandschoenen, polyisopreen, steriel, Biogel® PI Micro Tech Indicator® onderhandschoen
Handschoenen
Deze steriele, blauwe cleanroomonderhandschoenen met kralenmanchetten en gebogen vingers zijn gemaakt om te worden gedragen in combinatie met de Biogel® PI Micro Tech overhandschoen om een ​​Breach Indication System te vormen. De handschoenen zijn geschikt voor gebruik in aseptische en Class 100 (ISO 5)/EU GMP Grade A-omgevingen.
  • Getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemiddelen
  • Synthetisch polyisopreen
  • Overtreft de industrienorm voor breukkracht, treksterkte en rek
  • Elke handschoen (100%) is getest op luchtinflatie op gaten die normaal gesproken niet worden gedetecteerd bij een visuele inspectie
Ideaal voor gebruik in gecontroleerde omgevingen, in medische en onderzoekslaboratoria, in de farmaceutische industrie en in de biotechnologie.
Certificaten: EN 455, ASTM D3577, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, AQL 0,65, Kwaliteit/Milieu ISO 13485, ISO 14001, Sterilisatie ISO 11137, Virale penetratie ISO 16604, ASTM F1671, Allergeniciteit ISO 10993, Pyrogeniciteit ASTM D7102, Etikettering EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420.
Verpakking: Één paar per verpakking, in een hoogwaardige polyethyleen binnenverpakking, verpakt in een folieverpakking. 25 paar per binnenste LDPE-polybag f; 2 binnenste LDPE-polybags zijn verpakt in een buitenste LDPE-polybag. Vier buitenste polybags per transportdoos, in totaal 200 paar.