Cleanroomhandschoenen, polychloropreen, steriel, Biogel® Neotech
Leverancier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4450955 4450960 4450965 4450970 4450975 4450980 4450985 4450990
112-6329EA 525 EUR
112-6329 112-6330 112-6331 112-6332 112-6333 112-6334 112-6335 112-6336
Cleanroomhandschoenen, polychloropreen, steriel, Biogel® Neotech
Handschoenen
Deze steriele cleanroomhandschoenen met kralenmanchetten en gebogen vingers zijn geschikt voor gebruik in aseptische en klasse 100 (ISO 5)/EU GMP klasse A-omgevingen. Aanbevolen om te dragen in combinatie met de Biogel® NeoTech Indicator® Underglove om een ​​Breach Indication System te vormen.
  • Kan samen met Biogel® NeoTech Indicator® Underglove worden gedragen om een ​​Breach Indication System te vormen
  • Getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemiddelen
  • Synthetisch polychloropreen
  • Biogel® hydrogelpolymeercoating voor eenvoudig aantrekken