VWR® Cleanroom Handschoenen, Latex, Steriel, voor Klasse 10 / ISO 4
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-6192EA 397 EUR
112-6192 112-6193 112-6194 112-6198 112-6195 112-6196 112-6197
VWR® Cleanroom Handschoenen, Latex, Steriel, voor Klasse 10 / ISO 4
Handschoenen
VWR® cleanroom latex handschoenen bieden betrouwbare, duurzame en comfortabele handbescherming tijdens veeleisende cleanroomtoepassingen.
  • Geparelde manchet
  • Natuurlijk rubberlatex
  • Laag deeltjesaantal
  • Siliconenvrij
  • Steriel 10⁻⁶ SAL
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; CAT III; AQL 1.5
Verpakking: Elk paar is dubbel verpakt in een portemonnee in een zakje, 20 zakjes per zak, 10 zakken per doos (200 paar).