Dimethylammonium chloride
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D2396-12KGBL D2396-2.5KGPL D2396-25KGBL
SPCMD2396-12KGBLEA 3080 EUR
SPCMD2396-12KGBL SPCMD2396-2.5KGPL SPCMD2396-25KGBL
Dimethylammonium chloride
Dimethylammonium chloride
Formule: C₂H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012477
CAS nummer: 506-59-2