Blastvriezer
Leverancier: TRANE TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4490291 4490293
FARR4490291EA 0 EUR
FARR4490291 FARR4490293
Blastvriezer
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Blastvriezers bieden oplossingen voor een snel vries-/dooiproces voor bioverwerkingstoepassingen.
  • Uniforme, herhaalbare resultaten verbeteren de kwaliteitscontrole in productieruimtes
  • Herhaalbaar vries- en dooiproces
  • Elimineer onzekerheid
  • Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf van 18 tot 30 °C
  • Keuze uit modellen met luchtgekoelde of watergekoelde condensor
  • PID programmeerbare regelaar
  • RTD PT100 Din A-sensor
Blastvriezers verkorten de conditioneringstijd voor bevriezen of ontdooien aanzienlijk, van dagen of weken tot uren. De kamer met gecontroleerde snelheid maakt het snel en uniform invriezen en ontdooien van eiwitten of producten verkregen in een verscheidenheid aan containers mogelijk, zoals zakken, flessen en SUS-systemen voor eenmalig gebruik, polycarbonaatvaten of polypropyleenvaten.
Een watergekoeld condensorsysteem vereist torenwater van 29,5 °C met een maximaal debiet van 26,5 l/min, en gekoeld water van 7,2 °C met een maximaal debiet van 5,7 l/min.