Recyclingoplossing voor stoffen en kleding, Zero Waste Box™
Leverancier: TERRACYCLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CS10-L-NL CS10-M-NL CS10-S-NL
TERCCS10-L-NLEA 235 EUR
TERCCS10-L-NL TERCCS10-M-NL TERCCS10-S-NL
Recyclingoplossing voor stoffen en kleding, Zero Waste Box™
Dozen Afvaldozen
Een Zero Waste Box™ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet gerecycled worden via lokale gemeentelijke voorzieningen of traditionele recyclingfaciliteiten.
  • Verminder de hoeveelheid afval die u naar de stortplaats of verbranding stuurt
  • Recycle het niet-recyclebare materiaal en verklein uw ecologische voetafdruk
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie kan uw bedrijfsimago een boost geven en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten
Gebruik deze Zero WasteBox™ om kleding, textiel of op stoffen gebaseerde producten te recyclen, zoals textiel, stof, kleding, werkkleding, outdoorstoffen, laboratoriumjassen, wegwerpbare cleanroomsokken en huishoudtextiel. Niet-verontreinigde wasbare polykatoenen (65/35) en 100% katoenen laboratoriumjassen kunnen worden ingezameld en gerecycled met behulp van de Stoffen en Kleding Zero Waste Box.
Zo werkt het:
• Bestellen - selecteer een Zero Waste Box™ op basis van wat u wilt recyclen.
• Inzamelen - vul uw doos met het toegelaten afval.
• Verzenden - Contacteer ups.com/nl, 020-5040500 of maak gebruik van het vooruitbetaalde UPS verzendlabel op de achterkant van de doos en stuur de volle doos naar TerraCycle® voor recycling. Alle verzendingen zijn CO2-neutraal; dit betekent dat de CO2-uitstoot die tijdens het transport vrijkomt, gecompenseerd wordt.
• Opnieuw bestellen: blijf alles recyclen en bestel een nieuwe Zero Waste Box.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Certificaten: TerraCycle® will not landfill or incinerate any of the waste we receive.
Opgelet: Stuur alstublieft geen voeringen, schoenen, tassen, hoeden, elektronische verwarmingsdekens, portemonnees, accessoires, leer en suède, opgezette artikelen (bijvoorbeeld kussens) mee. Gelieve geen gevaarlijk afval in te leveren. Als afvalproducent bent u verantwoordelijk voor het classificeren van het afval.