Sterilisatieverpakkingen, 2-laags SMS, One-Step Heavy Duty
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KCRP1-300-0808 KCRP1-300-0909 KCRP1-300-0912 KCRP1-300-1212 KCRP1-300-1515 KCRP1-300-1818 KCRP1-300-2020 KCRP1-300-2424 KCRP1-300-3030 KCRP1-300-3636 KCRP1-300-4040 KCRP1-300-4545 KCRP1-300-4548 KCRP1-300-4848 KCRP1-300-5454 KCRP1-300-5472 KCRP1-300-5490 KCRP1-300-6060 KCRP1-300-6080
KACCKCRP1-300-0808EA 440 EUR
KACCKCRP1-300-0808 KACCKCRP1-300-0909 KACCKCRP1-300-0912 KACCKCRP1-300-1212 KACCKCRP1-300-1515 KACCKCRP1-300-1818 KACCKCRP1-300-2020 KACCKCRP1-300-2424 KACCKCRP1-300-3030 KACCKCRP1-300-3636 KACCKCRP1-300-4040 KACCKCRP1-300-4545 KACCKCRP1-300-4548 KACCKCRP1-300-4848 KACCKCRP1-300-5454 KACCKCRP1-300-5472 KACCKCRP1-300-5490 KACCKCRP1-300-6060 KACCKCRP1-300-6080
Sterilisatieverpakkingen, 2-laags SMS, One-Step Heavy Duty
Sterilisatieverpakkingen
One-Step super duty SMS 2-laags wikkelaars bieden een uitstekende microbiële barrière. Ideaal voor farmaceutische productietoepassingen.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecertificeerde ISO 8 Cleanroom
  • 2-laags
  • Schoon - geen cellulose
  • Sterk, scheur- en scheurbestendig 88 gsm SMS-materiaal
  • Een uitgebreid assortiment beschikbare maten betekent minder snijden
  • De hydrofobe barrière laat sterilisatiegassen toe, maar voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en microben
  • Gramgewicht: 50 (elke laag)
Voor gebruik in stoom-, ethyleenoxide- enMore Product Information