Sterilisatieverpakkingen, 2-laags SMS, One-Step Super Duty
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KCRP1-600-0808 KCRP1-600-0909 KCRP1-600-0912 KCRP1-600-1212 KCRP1-600-1515 KCRP1-600-1818 KCRP1-600-1822 KCRP1-600-2020 KCRP1-600-2424 KCRP1-600-3030 KCRP1-600-3636 KCRP1-600-4040 KCRP1-600-4545 KCRP1-600-4548 KCRP1-600-4848 KCRP1-600-5454 KCRP1-600-5472 KCRP1-600-5490 KCRP1-600-6060 KCRP1-600-6080
129-3813EA 550 EUR
129-3813 129-3814 129-3815 129-3816 129-3817 129-3818 129-3819 129-3820 129-3992 129-3993 129-3994 129-3995 KACCKCRP1-600-4545 129-3996 129-3997 129-3998 129-3999 129-4004 129-4005 129-4006
Sterilisatieverpakkingen, 2-laags SMS, One-Step Super Duty
Sterilisatieverpakkingen
One-Step heavy duty SMS 2-laags wikkelaars bieden een uitstekende microbiële barrière. Ideaal voor farmaceutische productietoepassingen.
  • Vervaardigd en verpakt in een gecertificeerde ISO 8 Cleanroom
  • 2-laags
  • Schoon - geen cellulose
  • Sterk, scheur- en scheurbestendig 50 gsm SMS-materiaal
  • Een uitgebreid assortiment beschikbare maten betekent minder snijden
  • De hydrofobe barrière laat sterilisatiegassen toe, maar voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en microben
  • Gramgewicht: 88 (elke laag)
Voor gebruik in stoom-, ethyleenoxide- en waterstofperoxidesterilisatieprocessen.
Leveringsinformatie: Conformiteitscertificaat dat bij elke zending wordt verzonden
Verpakking: Subverpakt in verzegelde gelabelde polyzakken met lotnummer en vervaldatum voor volledige traceerbaarheid.