Cleanroom Latex Handschoenen, Verlengde Manchet, Niet Steriel, LS400
Leverancier: ISOFIELD IRELAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10140S 10140M 10140L 10140XL
112-6476EA 589 EUR
112-6476 112-6475 112-6474 112-6477
Cleanroom Latex Handschoenen, Verlengde Manchet, Niet Steriel, LS400
Handschoenen
De Isofield LS400 niet steriele latex handschoen met verlengde manchet biedt uitstekende bescherming tot aan de elleboog voor ISO Klasse 4 cleanrooms en hoger.
  • ISO Klasse 4 compatibel
  • Niet-steriele cleanroom latex
  • Extra lengte (400 mm)
  • Laag endotoxine
  • Ambidexter
Driemaal gewassen in gedemineraliseerd water, de LS400 is glad genoeg om dubbel aan te trekken en biedt ook een getextureerde handpalm en vingers voor extra grip.
Certificaten: PPE Cat III, Type B gecertificeerd.
Verpakking: 100 stuks, dubbel verpakt in HDPE zak, 10 zakken per doos (1000 stuks).