Cleanroom Nitril Handschoenen, Verlengde Manchet, Steriel, Eclipse
Leverancier: ISOFIELD IRELAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2044060 2044065 2044070 2044075 2044080 2044085 2044090 20440100
112-6454EA 521 EUR
112-6454 112-6455 112-6456 112-6457 112-6458 112-6459 112-6460 112-6453
Cleanroom Nitril Handschoenen, Verlengde Manchet, Steriel, Eclipse
Handschoenen
De Isofield Eclipse steriele nitril handschoen met verlengde manchet en Arm-Lock technologie biedt uitstekende bescherming tot aan de elleboog voor GMP Grade A, ISO Class 4 cleanrooms en hoger.
  • ISO-klasse 4 compatibel
  • Steriel cleanroom nitril
  • Extra lengte (400 mm)
  • Laag endotoxine
  • Handspecifiek
  • Antistatisch
  • Dubbel aan te trekken
Drie keer gewassen in gedemineraliseerd water, de Eclipse handschoen met laag endotoxine is getest voor chemotherapie tegen ASTMD 6978-05. Antistatisch en dubbel aan te trekken.
Certificaten: PPE Cat III, Type BMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model Eclipse
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Voor eenmalig gebruik
Latex/latexvrij Latexvrij
Gepoederd/poedervrij poedervrij
Cleanroomklasse 10/ISO 4
Manchetstijl Rolrand
Boorddikte 0,09 mm/3,54 mil
Vingerdikte 0,20 mm/7,87 mil
Handpalmdikte 0,11 mm/4,33 mil
Trekvastheid Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
EN-norm EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
Sterility Sterile
Antistatisch +