Cleanroom Latex Handschoenen, Niet Steriel, LS300
Leverancier: ISOFIELD IRELAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10230XS 10230S 10230M 10230L 10230XL 10230XXL
112-6482EA 354 EUR
112-6482 112-6480 112-6479 112-6478 112-6481 112-6483
Cleanroom Latex Handschoenen, Niet Steriel, LS300
Handschoenen
De Isofield LS300 niet-steriele latex handschoen is ideaal voor ISO Klasse 4 cleanrooms en hoger.
  • ISO-klasse 4, GMP-klasse A-compatibel
  • Niet-steriel cleanroom-latex
  • 300 mm lengte
  • Laag endotoxinegehalte
  • Ambidexter
De LS300 is drie keer gewassen in gedemineraliseerd water en is glad genoeg om twee keer aan te trekken, terwijl hij ook een getextureerde handpalm en vingers biedt voor extra grip.
Certificaten: PPE Cat III, Type B gecertificeerd.
Verpakking: 100 stuks, dubbel verpakt in HDPE zak, 10 zakken per doos (1000 stuks).