Autoclaafzakken met stoomindicator, zelfdichtend, Super Duty SMS
Leverancier: Keystone Cleanroom Products
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-3829EA 2090 EUR
129-3829 129-3828 129-3839 129-3830 129-3840 129-3827 129-3838 129-3837 129-3826 129-3836 129-3825 129-3824 129-3835 129-3834 129-3823 129-3833 129-3822 129-3832 129-3821 129-3831
Autoclaafzakken met stoomindicator, zelfdichtend, Super Duty SMS
Zakken Sterilisatiezakken
Zelfsluitende Super Duty SMS-autoclaafzakken van Keystone Cleanroom Products zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen bij de sterilisatie van kritische farmaceutische apparatuur en componenten.
  • Handig, tijdbesparend zelfsluitend sluitsysteem
  • Aanzienlijke verbetering ten opzichte van snijden en inpakken met vellen en tape
  • Superieure barrière voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en microben
  • Vervaardigd en verpakt in een gecertificeerde ISO 6 Cleanroom
  • Sterk, scheur- en scheurbestendig 88 gsm SMS-materiaal
  • Subverpakt in verzegelde gelabelde polyzakken met productielotnummer en productiedatum voor traceerbaarheid
Ontworpen voor stoomsterilisatiecycli bij hogere temperaturen (135 °C)* en compatibel met sterilisatie met ethyleenoxide en waterstofperoxide.
Certificaten: Conformiteitscertificaten worden bij elke zending verzonden.