Flexacam C5 en I5 microscoopcamera's
Leverancier: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12730537 12730535 12730536
630-3528EA 1790 EUR
630-3528 630-3526 630-3529
Flexacam C5 en I5 microscoopcamera's
Camera's
Met Flexacam-microscoopcamera's kunt u de fijne monsterdetails zien die u nodig hebt met nauwkeurige kleuren en hoge resolutie.
  • Flexacam c5 microscoopcamera voor C-mount installatie op een stereo- of compoundmicroscoop
  • Flexacam i5 microscoopcamera voor installatie tussen de optiekdrager en binoculaire buis van een stereo- of compoundmicroscoop
  • Onthul fijne details van uw voorbeeld en leg beelden vast in hoge resolutie dankzij de 12 megapixel CMOS-sensor
  • Onderscheid details snel en duidelijk dankzij de snelle automatische belichting, zelfs bij het schakelen tussen heldere en donkere monsters
  • Visualiseer voorbeeldbewegingen duidelijk en vloeiend op de monitor, mogelijk gemaakt door de hoge framesnelheid van maximaal 60 fps
Met de Flexacam c5- en i5-microscoopcamera's kunt u op efficiënte wijze voorbeeldinzichten onthullen door gebruik te maken van scherpe beelden met fijne details en nauwkeurige kleuren. Bovendien kunt u flexibel werken volgens uw vereisten en gemakkelijker teambeslissingen nemen met behulp van beide camera-opties.
De microscoopcamera's kunnen worden bediend met de consistente gebruikersinterface van het Enersight-softwareplatform, ongeacht de bedieningsmodus, dat wil zeggen een computer, monitor of mobiel apparaat.
De camera's worden aangedreven door het Enersight-softwareplatform, zodat u kunt genieten van een gebruiksvriendelijke en consistente interface.
Certificaten: DoC CE.
Leveringsinformatie: Flexacam c5 inclusief HDMI-kabel, USB C-A-kabel, externe voeding (zonder netsnoer), USB-stick.
Flexacam i5 (compound) inclusief HDMI-kabel, USB C-A-kabel, USB-stick.
Flexacam i5 (stereo) inclusief HDMI-kabel, USB C-A-kabel, externe voeding (zonder netsnoer), USB-stick.