Back-upsystemen voor ULT-vriezers
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
332353G01 332353G02 332353G05 332353G06
HERA332353G01EA 3390 EUR
HERA332353G01 HERA332353G02 HERA332353G05 HERA332353G06
Back-upsystemen voor ULT-vriezers
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
CO₂- en LN₂-back-upsysteemopties voor diepvrieskisten met ultralage temperaturen.
  • In de fabriek geïnstalleerd, werkt op een onafhankelijke back-upsonde
Monsterbeveiliging is van het grootste belang bij koelopslag en back-upsystemen zorgen voor voortdurende bescherming in het geval van een probleem met het koelsysteem met koelopslagapparatuur. LN₂- en CO₂-back-upopties helpen de temperatuur onder −60 °C te houden totdat het primaire koelsysteem van een unit weer in bedrijf is.
Bestelinformatie: Voeg toe aan bestelconfiguratie met ULT diepvrieskist.