VWR® Nano-spectrofotometer
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
76777-152EA 10570 EUR
76777-152
VWR® Nano-spectrofotometer
Spectrofotometers en fotometers Biofotometers
VWR® Nano Spectrofotometer is ontworpen om uw moleculair biologisch onderzoek en routinematige toepassingen te vereenvoudigen en te versnellen.
  • Snelle berekening en weergave van absorptieverhoudingen 260/280 en 260/230
  • Xenonlamp en monochromator met verlengde levensduur voor volledige spectrale scan
  • Automatisch aanpassende padlengtes: 0,2 en 1,0 mm, wat nauwkeurige metingen garandeert
  • Detecteert tot 4500 ng/μl onverdund dsDNA
  • Ingebouwde printer en USB-poort
  • Een cuvettepoort voor metingen van de optische dichtheid (OD 600).
  • Meet- en gegevensverwerkingstijd <5 sec
  • Instelschroef voor regeling van de trajectlengte, aangedreven door een elektromagneet
  • Zelfstandige instrumentbediening
  • Aantal monsters: 1
De VWR® Nano Spectrofotometer maakt een snelle en nauwkeurige zuiverheidsanalyse en kwantificering van nucleïnezuren en eiwitten mogelijk met slechts 0,5 µL monster. Dit stand-alone apparaat werkt via een kleurenaanraakscherm van 17,8 cm met vooraf ingestelde programma's voor de evaluatie van nucleïnezuren en eiwitmonsters, colorimetrische testen (BCA, Bradford, Lowry, enz.), UV-Vis spectrale scanning en OD 600 metingen om de groei van bacteriecultuur te bepalen. De ingebouwde software bevat een handige 'Protocol Guidance'-functie om de gebruiker door elke stap van het proces te leiden.
Het hart van het apparaat wordt gevormd door een xenonlamp met een lange levensduur, die een breed golflengtebereik biedt van 200 tot 800 nm. Het xenonlampsysteem heeft geen opwarmtijd nodig; het instrument kan onmiddellijk na het opstarten worden gebruikt. Een zeer gevoelige, snelle silicium CCD-detector zorgt voor snelle en nauwkeurige resultaten.
Nadat een monsterdruppeltje op het kwartsvoetstuk is gepipetteerd, wordt de bovenarm van het instrument neergelaten om de druppel in een vloeistofkolom te laten uitstrekken. De padlengte wordt automatisch aangepast van 0,2 tot 1 mm, en de absorptiewaarden worden bij elke pad geëvalueerd om de ideale padlengte te bepalen voor optimale concentratieberekeningen. Dit instrument kan snel DNA-, RNA- en eiwitconcentraties en zuiverheidsniveaus berekenen, waardoor de resultaten binnen enkele seconden worden weergegeven. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de resultaten rechtstreeks vanaf de ingebouwde printer van het instrument af te drukken, op te slaan in het interne geheugen van het apparaat of de gegevens via USB te exporteren in een Excel-compatibel formaat.
Een cuvettepoort, gelegen achter het kwartsvoetstuk, wordt gebruikt voor metingen van de optische dichtheid (OD 600), zoals metingen van de bacterieconcentratie. Er worden twee glazen cuvetten meegeleverd.
Certificaten: CE- en UKCA-markering.
Leveringsinformatie: Geleverd met software, EU-stekker en UK-stekker, en 2 glazen cuvetten.