BAM 7 ≥98%
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14566-1 14566-10 14566-25 14566-5
CAYM14566-1EA 49.2 EUR
CAYM14566-1 CAYM14566-10 CAYM14566-25 CAYM14566-5
BAM 7 ≥98%
BAM 7
Formule: C₂₁H₁₉N₅O₂S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01246556
CAS nummer: 331244-89-4