VWR®, Gasontluchtingsfilters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRI210-000121EA 520 EUR
VWRI210-000121 VWRI210-000125 VWRI210-000129 VWRI210-000122 VWRI210-000126 VWRI210-000123 VWRI210-000127 VWRI210-000124 VWRI210-000128
VWR®, Gasontluchtingsfilters
Filters Ontluchtingsfilters
VWR® gasontluchtingsfilters zijn ontworpen om bacteriën, deeltjes of vocht tegen te houden bij het ontluchten in verschillende toepassingen. Steriele ontluchting van bioreactoren, fermentatietanks, mediakolven en carboys. Steriele gasspoeling van celkweekvaten of vulvaten. In-line sterilisatie en verwijdering van deeltjes uit lucht en gassen. Houd vocht tegen om apparatuur te beschermen.
  • Steriel verpakte filters zijn klaar voor gebruik
  • 100% klasse VI-hars
  • Geoptimaliseerd hydrofoob PTFE-membraan zorgt voor superieure stroomsnelheden in een compact apparaat
  • Integriteit getest met borrelpunttesten of waterdoorbraaktesten
  • Robuust ontwerp en ultrasoon gelaste constructie maken meerdere autoclaafcycli mogelijk
  • Niet-pyrogeen
De filters zijn in principe voorzien van een hydrofoob PTFE-membraan in een behuizing van polypropyleen en bieden uitstekende thermische en chemische compatibiliteit.
Specificaties:
- Max. temperatuur 121 °C, 15 min; Max. autoclaveren 10 cycli
- Max. bedrijfsdruk: 3,5 bar (350 kPa, 50,7 psi) bij omgevingstemperatuur
- Max. bedrijfstemperatuur: 121 ℃ (250 ℉) bij 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
- Getrapte slangpilaaraansluiting geschikt voor buizen met een binnendiameter van 7 tot 13 mm
Certificaten: Gefabriceerd onder ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement.
Bestelinformatie: Integrity tested venting filters: Every single piece of this item does integrity test and pass before delivery.