VWR®, Reductie-adapters voor conische geslepen verbindingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
212-0858EA 11.2 EUR
212-0858 212-0859 212-0860 212-0861 212-0862 212-0863 212-0864 201-1436 201-1437 201-1438
VWR®, Reductie-adapters voor conische geslepen verbindingen
Adapters Adapters met NS-verbindingen
Adapters van grote kegel bovenaan naar kleine fitting onderaan.
  • Gemaakt van helder borosilicaatglas 3.3
  • Uitstekende chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische uitzetting waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
  • Uitstekende lekdichtheid
Certificaten: Geproduceerd volgens DIN 12257.