VWR® Vriezer, −25 ℃
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
471-1312EA 1160 EUR
471-1312 471-1348
VWR® Vriezer, −25 ℃
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van dagelijks laboratoriumgebruik.
  • Digitaal display met temperatuurregelaar buiten
  • Afsluitbare en omkeerbare deur
  • Meerdere alarmen, waaronder stroomuitval, hoge/lage temperatuur, sensorfout en open deuralarmen
  • Onder bank
  • Temperatuurbereik –10 tot –25 °C
  • Milieuvriendelijk koelmiddel, R600a
  • Directe koeling (statisch)
Maximale plankbelasting: 20 kg
Temperatuuruniformiteit: ±3,0 °C
Leveringsinformatie: Geleverd met afneembare netsnoeren (inclusief EU/UK/CH-stekker).