Zakken voor biologisch gevaar, autoclaveerbaar, steriel, dubbel verpakt
Leverancier: Keystone Cleanroom Products
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KACC3748CBHNPST10DEA 556 EUR
KACC3748CBHNPST10D
Zakken voor biologisch gevaar, autoclaveerbaar, steriel, dubbel verpakt
Zakken Afvalzakken
Keystone Cleanroom-producten Voorgesteriliseerde zakken voor biologisch gevaarlijk materiaal zijn nuttig voor het ontsmetten van afval of potentieel gevaarlijke materialen die via de autoclaaf de aseptische productieruimte verlaten. Het gebruik van steriele zakken voor biologisch gevaarlijk materiaal elimineert de introductie van besmetting in de aseptische productieruimte.
  • Klaar voor gebruik, verpakt in gemakkelijk te openen Chevron-Peel DuPont™ Tyvek®-zakjes
  • Maximale sterilisatietemperatuur: 135 °C (275 °F)
  • Elk pakket is gelabeld met een vervaldatum en lotnummer voor volledige traceerbaarheid
Elimineer een gemeenschappelijke besmettingsbron.
Leveringsinformatie: Conformiteitscertificaten die bij elke zending worden verzonden.