Robuuste SMS/film-stoomsterilisatiebuizen
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TUBRPKC300-24 TUBRPKC300-12 TUBRPKC300-4 TUBRPKC300-6 TUBRPKC300-9 TUBRPKC300-14 TUBRPKC300-18 TUBRPKC300-28
KACCTUBRPKC300-24EA 2580 EUR
KACCTUBRPKC300-24 KACCTUBRPKC300-12 KACCTUBRPKC300-4 KACCTUBRPKC300-6 KACCTUBRPKC300-9 KACCTUBRPKC300-14 KACCTUBRPKC300-18 KACCTUBRPKC300-28
Robuuste SMS/film-stoomsterilisatiebuizen
Zakken Sterilisatiezakken
Ideaal voor toepassingen waarbij het gebruik van standaard SMS-wraps verhindert dat de gebruiker de inhoud van het pakket kan zien en identificeren.
  • 50 g SMS-gewicht
  • De buisvorm zorgt voor flexibiliteit in de maatvoering
  • De uiteinden van de slang moeten door hitte worden afgedicht
  • Bij het openen ontstaan ​​er vrijwel geen deeltjes
  • Gefabriceerd in een gecertificeerde ISO6-cleanroom
Gemaakt van spunbond/meltblown/spunbond polypropyleen en een flexibele film op polyesterbasis. De SMS-zijde vormt een effectieve bacteriële barrière na sterilisatie. De heldere filmzijde biedt uitstekende helderheid gecombineerd met sterkte en duurzaamheid.